Få mere at vide
Cole-Parmer™ Clipplade til rotatortromle
Til brug med (udstyr):
Til 10 rør
Til 12 rør
Til 7 rør
Til 8 rør
Pakningsstørrelse:
Pakke med 2
Beskrivelse
- Skift din rotators kapacitet med udskiftelige tromler
- Clip-plader holder rør i forskellige størrelser
Trommer er kompatible med Cole-Parmer™ Drev i DR-200-serien med roterende rystesystem (sælges separat). Brug drivenheden sammen med en bred vifte af tromler og clips-plader designet til at tage forskellige størrelser og typer af beholdere.
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Rørstativ |
| Holder | Rør (12 mm) |
| Stillinger | 12 |
| Til brug med (udstyr) | Til 12 rør |
| Diameter (metrisk) åbning | 12 mm |