Få mere at vide
Cole-Parmer™ Stuart™ Pressmatic Polypropylene Dispensers
Artikelnummer. p-8012910
Volumen (metrisk):
10 til 60 ml
2 til 10 ml
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 12060892
Brand: Cole-Parmer™ 1011276
Tekniske data
Nøjagtighed <0.7%
Produkttype Flasketopdispenser
Materiale Polypropylen
Volumen (metrisk) 2 til 10 ml
Til brug med (udstyr) Flaske
Inkrementer 0.25 mL