Få mere at vide
Cole-Parmer™ Stuart™ Pressmatic Polypropylene Dispensers
Volumen (metrisk):
10 til 60 ml
2 til 10 ml
Pakningsstørrelse:
Hver
Tekniske data
Tekniske data
| Nøjagtighed | <0.7% |
| Produkttype | Flasketopdispenser |
| Materiale | Polypropylen |
| Volumen (metrisk) | 2 til 10 ml |
| Til brug med (udstyr) | Flaske |
| Inkrementer | 0.25 mL |