Få mere at vide
Cole-Parmer™ Stuart™ Pressmatic Polypropylene Dispensers
Artikelnummer. 12040902
Volumen (metrisk):
10 til 60 ml
2 til 10 ml
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 12040902
Brand: Cole-Parmer™ 1011283
Tekniske data
Nøjagtighed 0.7%
Produkttype Bottletop Dispenser
Materiale Polypropylene
Volumen (metrisk) 10 til 60 ml
Til brug med (udstyr) Bottle
Inkrementer 1 mL