Få mere at vide
Cole-Parmer™ Stuart™ Premium Digital kogepladeomrører (Avocado), Ambient til 450 C, °Keramik
Artikelnummer. 16361766
Skift visning
Topplademateriale:
Keramisk
Artikelnummer. Topplademateriale
16361766 Keramisk
1 options
Artikelnummer. 16361766 Leverandør Cole-Parmer™ Leverandørnr. CP152G
Omrøringsområde: 50 til 2000 rpm, Form: Firkantet, Størrelse: 6 x 6 tommer.
  • Advarselslampe for varm overflade blinker, når pladetemperaturen er over 50 °C
  • Holdbart frontpanel modstår spild og kemikalier
  • Fås i forskellige pladeoverflade- og kropsfarvekonfigurationer
Tekniske data
Topplademateriale Keramisk
Spænding 230 V
Oversigt Avocado
Inkluderer (2) 25 mm PTFE-belagte rørestave, PTFE-belagt temperatursonde og strømledning med stik
Kropsmateriale Avocado pulverlakeret metal
Elektriske krav 230 VAC, 50/60 Hz
Controller type Digital
Længde (engelsk) 11.813 tommer.
Størrelse 6 x 6 tommer.
Højde (metrisk) 9.3 cm
Temperatur (metrisk) Stuetemperatur til 450° °C
Højde (engelsk) 3 tommer
Frekvens 50/60 Hz
Bredde (metrisk) 18 cm
Længde (metrisk) 30 cm
Bredde (engelsk) 7 tommer
Watt 500 W
Type Omrøringsvarmeplader
Form Firkant
Antal stillinger 1
Maks. Beholderstørrelse 15 L
Omrøringsområde 50 til 2000 rpm