Få mere at vide
Cole-Parmer™ Stuart™ Premium Digital kogepladeomrører (Pink), Ambient til 325 C, °Aluminium
Artikelnummer. 16391796
Topplademateriale:
Aluminium
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 16391796
Brand: Cole-Parmer™ SP152P
Omrøringsområde: 50 til 2000 rpm, Form: Firkantet, Størrelse: 6 x 6 tommer.
  • Advarselslampe for varm overflade blinker, når pladetemperaturen er over 50 °C
  • Holdbart frontpanel modstår spild og kemikalier
  • Fås i forskellige pladeoverflade- og kropsfarvekonfigurationer
Tekniske data
Topplademateriale Aluminium
Spænding 230 V
Oversigt Pink (Pink)
Inkluderer (2) 25 mm PTFE-belagte rørestave, PTFE-belagt temperatursonde og strømledning med stik
Kropsmateriale Pink pulverlakeret metal
Elektriske krav 230 VAC, 50/60 Hz
Controller type Digital
Længde (engelsk) 11.813 tommer.
Størrelse 6 x 6 tommer.
Højde (metrisk) 9.3 cm
Temperatur (metrisk) Stuetemperatur til 325 °C
Højde (engelsk) 3 tommer
Frekvens 50/60 Hz
Bredde (metrisk) 18 cm
Længde (metrisk) 30 cm
Bredde (engelsk) 7 tommer
Watt 700 W
Type Omrøringsvarmeplader
Form Firkant
Antal stillinger 1
Maks. Beholderstørrelse 15 L
Omrøringsområde 50 til 2000 rpm