Få mere at vide
Cole-Parmer™ Stuart™ Premium digital kogepladeomrører (tangerin), omgivende til 325 C, °aluminium
Topplademateriale:
Aluminium
Beskrivelse
- Advarselslampe for varm overflade blinker, når pladetemperaturen er over 50 °C
- Holdbart frontpanel modstår spild og kemikalier
- Fås i forskellige pladeoverflade- og kropsfarvekonfigurationer
Tekniske data
Tekniske data
| Topplademateriale | Aluminium |
| Spænding | 230 V |
| Oversigt | Mandarin |
| Inkluderer | (2) 25 mm PTFE-belagte rørestave, PTFE-belagt temperatursonde og strømledning med stik |
| Kropsmateriale | Mandarin pulverlakeret metal |
| Elektriske krav | 230 VAC, 50/60 Hz |
| Controller type | Digital |
| Længde (engelsk) | 11.813 tommer. |
| Størrelse | 6 x 6 tommer. |
| Højde (metrisk) | 9.3 cm |
| Vis mere |