Få mere at vide
Cole-Parmer™ Stuart™ Premium Digital kogeplade (sort), Ambient til 325 °C, Aluminium
Topplademateriale:
Aluminium
Beskrivelse
- Advarselslampe for varm overflade blinker, når pladetemperaturen er over 50 °C
- Holdbart frontpanel modstår spild og kemikalier
- Displayet viser den faktiske overfladetemperatur
- Fås i forskellige pladeoverflade- og kropsfarvekonfigurationer
Tekniske data
Tekniske data
| Kropsmateriale | Sort pulverlakeret metal |
| Oversigt | Sort |
| Topplademateriale | Aluminium |
| Controller type | Digital |
| Størrelse | 6 x 6 tommer. |
| Temperatur (metrisk) | Stuetemperatur til 325 °C |
| Dybde (engelsk) | 11,75 tommer. |
| Dybde (metrisk) | 30 cm |
| Højde (engelsk) | 3 tommer |
| Længde (engelsk) | 11.813 tommer. |
| Vis mere |