Få mere at vide
Cole-Parmer™ Stuart™ Platform
Artikelnummer. p-8012907
Dimensioner (L x B):
340 x 300 mm
510 x 510 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11456608
Brand: Cole-Parmer™ 5170098
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Holder Erhlenmeyer-kolber eller -flasker med gummistænger. Stuart™ Platforme med fleksibelt vuggesystem gør det muligt at bruge forskellige kombinationer af fartøjer, hvilket giver maksimal alsidighed. Til brug med Stuart™ Orbital shakers (SSL1, SSM1)
  • Til brug med Stuart™ Orbital shakers (SSL1, SSM1)
  • Holder Erhlenmeyer-kolber eller -flasker op ved hjælp af gummistænger.
  • Fleksibelt vuggesystem har den fordel, at forskellige kombinationer af fartøjer kan bruges, hvilket giver maksimal alsidighed.
Tekniske data
Produkttype Platform
Dimensioner (L x B) 340 x 300 mm
Til brug med (applikation) Til SGM-250-030K Large
Til brug med (udstyr) Sutart™ Orbirtal Shakers SSM1, SSL1