Få mere at vide
Cole-Parmer™ Stuart™ Platform
Artikelnummer. 11456608
Skift visning
Dimensioner (L x B):
340 x 300 mm
510 x 510 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Dimensioner (L x B) unitSize
11456608 340 x 300 mm Hver
11476608 510 x 510 mm Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11456608 Leverandør Cole-Parmer™ Leverandørnr. 5170098
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Holder Erhlenmeyer-kolber eller -flasker med gummistænger. Stuart™ Platforme med fleksibelt vuggesystem gør det muligt at bruge forskellige kombinationer af fartøjer, hvilket giver maksimal alsidighed. Til brug med Stuart™ Orbital shakers (SSL1, SSM1)
  • Til brug med Stuart™ Orbital shakers (SSL1, SSM1)
  • Holder Erhlenmeyer-kolber eller -flasker op ved hjælp af gummistænger.
  • Fleksibelt vuggesystem har den fordel, at forskellige kombinationer af fartøjer kan bruges, hvilket giver maksimal alsidighed.
Tekniske data
Produkttype Platform
Dimensioner (L x B) 340 x 300 mm
Til brug med (applikation) Til SGM-250-030K Large
Til brug med (udstyr) Sutart™ Orbirtal Shakers SSM1, SSL1