Få mere at vide
Cole-Parmer™ Dry-Block Spacer Indlæg til Cole-Parmer™ SC-200 Series prøvekoncentrator
Mængde:
2 pakker
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Enkelt bred - måler 98,8 x 40,2 x 18,5 mm
Tekniske data
Tekniske data
| Materiale | Anodiseret aluminium |
| Type | Blok |
| Mængde | 2 pakker |
| Længde (engelsk) | 3,9 tommer. |
| Længde (metrisk) | 98.8 mm |
| Bredde (engelsk) | 1,6 tommer. |
| Bredde (metrisk) | 40.2 mm |
| Højde (engelsk) | 0,7 tommer |
| Højde (metrisk) | 18.5 mm |