Få mere at vide
Techne™ Almindelig anodiseret aluminium Dri-blokindsats
Bredde (metrisk):
75 mm
225 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Alsidigt udvalg af udskiftelige varmeblokke fungerer med prøverør og plader i mange størrelser
- Varmeapparater sælges separat
Tekniske data
Tekniske data
| Til brug med (udstyr) | Techne Dri-Block Varmeapparater |
| Materiale | Anodiseret aluminium |
| Type | Blok |
| Bredde (engelsk) | 3 tommer |
| Bredde (metrisk) | 75 mm |
| Højde (engelsk) | 2 tommer |
| Højde (metrisk) | 50 mm |
| Dybde (metrisk) | 95 mm |
| Vægt (metrisk) | 0.01 kg |