Få mere at vide
Techne™ Almindelig anodiseret aluminium Dri-blokindsats
Artikelnummer. 11583799
Bredde (metrisk):
75 mm
225 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11583799
Brand: Techne™ 3662050
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Præcisionskonstruerede varmeblokke i aluminium giver fremragende temperaturnøjagtighed.
  • Alsidigt udvalg af udskiftelige varmeblokke fungerer med prøverør og plader i mange størrelser
  • Varmeapparater sælges separat
Tekniske data
Til brug med (udstyr) Techne Dri-Block Varmeapparater
Materiale Anodiseret aluminium
Type Blok
Bredde (engelsk) 3 tommer
Bredde (metrisk) 75 mm
Højde (engelsk) 2 tommer
Højde (metrisk) 50 mm
Dybde (metrisk) 95 mm
Vægt (metrisk) 0.01 kg