Få mere at vide
Bibby Scientific™ Stuart™ PCR-plade Dri-blokindsats med termometerhul
Artikelnummer. 11882380
Skift visning
Antal steder:
96
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Antal steder unitSize
11882380 96 Hver
1 options
Artikelnummer. 11882380 Leverandør Bibby Scientific™ Leverandørnr. 3662073
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Blokvarmere giver en tør, konstant temperaturkilde i laboratoriet. Disse 96-brønds PCR-indsatsblokke er lavet af aluminiumslegering og skal bestilles separat fra varmeenhederne.
  • 96-brønds PCR-blokindsatsplade
  • Huldiameter 5,5 mm
  • Huldybde 17,3 mm
  • Tilspidset bundprofil
  • Aluminiumslegering
  • Skal bestilles separat fra varmeenheden
Tekniske data
Oversigt PCR plade Dri-Block Indsæt
Til brug med (udstyr) Tør blokvarmer
Materiale Anodiseret aluminium
Antal steder 96
Type Indsæt blok
Til brug med (applikation) Konstant, tør temperatur - inkubation, kogning, inaktivering, våd askning, prøvekoncentration, enzymanalyse og mange andre kliniske industrielle formål
Inkluderer 96 huller, 17,3 mm dyb tilspidset, PCR-plade, med termometerhul
Dimensioner (L x B x H) 95 x 150 x 61 mm
Bredde (engelsk) 5,9 tommer
Bredde (metrisk) 150 mm
Højde (engelsk) 2,4''
Højde (metrisk) 61 mm
Dybde (engelsk) 3,7''
Depth (engelsk) Nå 0,7 tommer
Dybde (metrisk) 95 mm
Dybde (metrisk) Nå 17.3 mm
Diameter (engelsk) Well 0,2 tommer
Diameter (metrisk) Brønd 5.5 mm