Få mere at vide
Cole-Parmer™ Stuart™ Overhead omrører
Artikelnummer. p-8002825
Volumen:
15 l
25 l
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 15179712
Brand: Cole-Parmer™ 9996814
Overhead-omrører til generelle formål til volumener op til 15 L
  • Overhead omrører, generelt formål
  • Anvendes med volumener op til 15L
  • Vandige til lavviskose væsker
  • Nøglefri borepatron
  • Stille løb
Tekniske data
Hastighed 100 til 2000 o/min
Volumen 15 l
Spænding 230 V
Watt 80 w
Højde (metrisk) 230 mm
Bredde (metrisk) 85 mm
Elektriske krav 230V, 50/60Hz, 80w
Frekvens 50/60 Hz
Til brug med (applikation) Til daglig laboratoriebrug med vandige og lavviskositetsvæsker såsom lette olier, op til 15L
Inkluderer Hulaksel, nøglefri borepatron
Moment 15 Ncm
Viskositet 10.000 mPas
Vægt (metrisk) 2.7 kg