Få mere at vide
Cole-Parmer™ Stuart™ Overhead omrører
Beskrivelse
- Overhead omrører, generelt formål
- Anvendes med volumener op til 15L
- Vandige til lavviskose væsker
- Nøglefri borepatron
- Stille løb
Tekniske data
Tekniske data
| Hastighed | 100 til 2000 o/min |
| Volumen | 15 l |
| Spænding | 230 V |
| Watt | 80 w |
| Højde (metrisk) | 230 mm |
| Bredde (metrisk) | 85 mm |
| Elektriske krav | 230V, 50/60Hz, 80w |
| Frekvens | 50/60 Hz |
| Til brug med (applikation) | Til daglig laboratoriebrug med vandige og lavviskositetsvæsker såsom lette olier, op til 15L |
| Inkluderer | Hulaksel, nøglefri borepatron |
| Vis mere |