Få mere at vide
Cole-Parmer™ Digital Colony Counter valgfri forstørrelsesglas
Forstørrelse:
1.7x
3 gange
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
Brug denne lup med Stuart™ SC6 kolonitællere.
- 1,7x og 3x lup til CC-200 Colony Counter.
- Trykfølsom tælling.
- Gennemsnitlig tællefacilitet.
- Lys hvid energibesparende LED-belysning.
- Med BioCote antimikrobiel beskyttelse.
- Bekræftelse af hørbar optælling.
- Valg af lys eller mørk baggrund.
- Tilslutning til printer eller computer.
Tekniske data
Tekniske data
| Til brug med (udstyr) | Kolonitælleren Stuart SCPPLUS |
| Inkluderer | BioCote Antimikrobiel beskyttelse |
| Mængde | 1 stk. |
| Forstørrelse | 1.7x |
| Produkttype | Linse, forstørrelsesglas |