Få mere at vide
Cole-Parmer™ Digital Colony Counter valgfri forstørrelsesglas
Artikelnummer. 11446508
Skift visning
Forstørrelse:
1,7x
3 gange
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Forstørrelse Pakningsstørrelse
11446508 1,7x Hver
12088183 3 gange Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11446508 Leverandør Cole-Parmer™ Leverandørnr. 1421260
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1050.00 DKK
    826.83 DKK / Pakke med 1
    Spare 223.17 DKK
    21% Slukket
Forventet forsendelse: 11-12-2026
Brug denne lup med CC-200 kolonitællere.
Brug denne lup med Stuart™ SC6 kolonitællere.
  • 1,7x og 3x lup til CC-200 Colony Counter.
  • Trykfølsom tælling.
  • Gennemsnitlig tællefacilitet.
  • Lys hvid energibesparende LED-belysning.
  • Med BioCote antimikrobiel beskyttelse.
  • Bekræftelse af hørbar optælling.
  • Valg af lys eller mørk baggrund.
  • Tilslutning til printer eller computer.
Tekniske data
Til brug med (udstyr) Kolonitælleren Stuart SCPPLUS
Inkluderer BioCote Antimikrobiel beskyttelse
Mængde 1 stk.
Forstørrelse 1,7x
Produkttype Linse, forstørrelsesglas