Få mere at vide
Cole-Parmer™ Stuart™ Magnetic Analog Stirrer
Beskrivelse
- Capable of mixing large volumes, up to 15 L
- Stirring speed is indicated by a ‘hockey stick’ LED display
Tekniske data
Tekniske data
| Hastighed | 200 to 2000 rpm |
| Omrøringspositioner | 1 |
| Topplademateriale | Keramisk |
| Volumen | 15 L |
| Spænding | 120/230 V |
| Højde (engelsk) | 3.625 in. |
| Højde (metrisk) | 18 cm |
| Længde (engelsk) | 11.75 in. |
| Længde (metrisk) | 30 cm |
| Toppladens overfladeareal (engelsk) | 6 x 6 in. |
| Vis mere |