Få mere at vide
Cole-Parmer™ Stuart™ Magnetic Analog Stirrer
Artikelnummer. 16361776
Skift visning
Farve:
Blå
Hvid
Sort
Topplademateriale:
Keramisk
Rustfrit stål
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farve Topplademateriale
16361776 Blå Keramisk
16371776 Sort Keramisk
16381776 Hvid Keramisk
16371806 Blå Rustfrit stål
16381806 Sort Rustfrit stål
16391806 Hvid Rustfrit stål
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 16361776 Leverandør Cole-Parmer™ Leverandørnr. 0480552
Custom designed Stuart™ Magnetic Analog Stirrers provide precision stirring up to 1400 rpm
  • Capable of mixing large volumes, up to 15 L
  • Stirring speed is indicated by a ‘hockey stick’ LED display
Tekniske data
Hastighed 200 to 2000 rpm
Omrøringspositioner 1
Topplademateriale Keramisk
Volumen 15 L
Spænding 120/230 V
Højde (engelsk) 3.625 in.
Højde (metrisk) 18 cm
Længde (engelsk) 11.75 in.
Længde (metrisk) 30 cm
Toppladens overfladeareal (engelsk) 6 x 6 in.
Toppladeoverfladeareal (metrisk) 15 x 15 cm
Bredde (engelsk) 7 in.
Bredde (metrisk) 18 cm
Elektriske krav 120 to 230 VAC, 50/60 Hz
Frekvens 50/60 Hz
Farve Blå
Controller type Analog
Oversigt Stuart Magnetic Analog Stirrer, Ceramic, Blue, 120-230V
Inkluderer Two 25-mm PTFE-coated stir bars and power cord with plug.