Få mere at vide
Cole-Parmer™ Stuart™ Just Go SSL5 Shaker
Beskrivelse
- High-speed vibrational mixing action
- Digital selection of speed
- Laboratory size SSL5 for mixing 8 plates simultaneously
- Built-in digital timer or continuous operation
- Accessories available for the mixing of microcentrifuge tubes
Tekniske data
Tekniske data
| Bæreevne (metrisk) | 2 kg |
| Hastighedsområde | 250 til 1250 omdr./min. |
| Elektriske krav | 230 V, 50 Hz, 50 W |
| Temperaturområde (metrisk) | 4°C to 40°C |
| Produkttype | Shaker |
| Højde (metrisk) | 160 mm |
| Bredde (metrisk) | 360 mm |