Få mere at vide
Cole-Parmer™ INC-200-serien Stuart™ Mikroplade-inkubator
Beskrivelse
- Laminær luftstrømscirkulation kombineret med mikroprocessorstyring resulterer i fremragende temperaturensartethed.
- Indbygget vandbakke forhindrer prøver i at tørre ud.
- Op-og-over dør for nem adgang til kammeret.
- Mikroplade-inkubatorer bruger tvungen luftcirkulation til at blæse forvarmet luft hen over hylderne for fremragende temperaturfordeling.
- Indstil og se hurtigt temperaturen på det lyse LED-display.
- Indbygget sikkerhedsfunktion beskytter enheden mod overophedning.
- Få nem adgang til interiøret med den opadgående akryldør.
- Det rustfri stålkammer er let at rengøre og rummer fire hylder, der hver kan rumme 6 plader (eller 12 stablet i to lag).
- Hylderne skydes ud for nem læsning.
- Undgå at prøverne tørrer ud ved at tilføje vand til drypbakken i rustfrit stål for at øge fugtigheden i kammeret.
Tekniske data
Tekniske data
| Elektriske krav | 230 V, 50/60 Hz, 280 W |
| Spænding | 230 V |
| Temperaturområde (metrisk) | 8 °C til 80 °C |
| Watt | 280 W |
| Holder | 20 l |
| Produkttype | Inkubator Microtiter Plade |
| Temperaturområde (engelsk) | 46,4 °F til 176 °F |
| Frekvens | 50/60 Hz |
| Dybde (engelsk) | 15 tommer |
| Dybde (metrisk) | 380 mm |
| Vis mere |