Få mere at vide
Cole-Parmer™ Hybrigen inkubatorstablingssæt
Til brug med (udstyr):
Hybrigen inkubator
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Udvid dine muligheder Cole Parmer HI-200 Series Hybridization Incubatorer med vores samling af valgfrit tilbehør.
- Denne kollektion inkluderer et udvalg af gyngeplatforme, hybridiseringsrør i forskellige størrelser og rørholdere med clips.
Tekniske data
Tekniske data
| Til brug med (udstyr) | Hybrigen inkubator |
| Type | Stable sæt |