Få mere at vide
Cole-Parmer™ Kogeplade/omrører Retortstang
Artikelnummer. 11466498
Skift visning
Model-:
SR1
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Model- Pakningsstørrelse
11466498 SR1 Hver
1 options
Artikelnummer. 11466498 Leverandør Cole-Parmer™ Leverandørnr. 0480591
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    532.00 DKK
    415.02 DKK / Pakke med 1
    Spare 116.98 DKK
    21% Slukket
Forventet forsendelse: 01-12-2026
Retortstang til din varmeplade, omrører og/eller omrøringsvarmeplade.
  • SR1 Retortstang
Tekniske data
Til brug med (udstyr) Stuart™ UC152 og US152 Omrørerkogeplader
Længde (engelsk) 2 ft.
Længde (metrisk) 600 mm
Model- SR1
Type Stang
Materiale Rustfrit stål