Få mere at vide
Cole-Parmer™ Stuart™ Hot Plate, Ambient to 300°C, Silumin
Artikelnummer. 11496508
Skift visning
Controller type:
Analog
Højde (metrisk):
105 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Controller type Højde (metrisk) unitSize
11496508 Analog 105 mm Hver
1 options
Artikelnummer. 11496508 Leverandør Cole-Parmer™ Leverandørnr. 0480107
Shape: Square; Size: 11.8 x 11.8 in.
  • Durable alloy plate top.
  • Even and consistent heating.
  • Temperature controlled with an easy to use dial.
  • Fitted with a HOT warning light for temperatures over 50°C.
Tekniske data
Topplademateriale Silumin
Controller type Analog
Størrelse 11.8 x 11.8 in.
Temperatur (metrisk) Ambient to 300°C
Dybde (metrisk) 365 mm
Højde (metrisk) 105 mm
Vægt (metrisk) 6 kg
Bredde (metrisk) 300 mm
Watt 600 w
Elektriske krav 230 V, 50/60 Hz, 600 w
Frekvens 50/60 Hz
Model- SB300
Maks. Beholderstørrelse 10 L
Form Square
Spænding 230 V
Type Hot Plate