Få mere at vide
Cole-Parmer™ Stuart™ Hot Plate, Ambient to 300°C, Silumin
Beskrivelse
Shape: Rectangle; Size: 11.8 x 19.7 in.
- Durable alloy plate top.
- Even and consistent heating.
- Temperature controlled with an easy to use dial.
- Fitted with a HOT warning light for temperatures over 50°C.
Tekniske data
Tekniske data
| Topplademateriale | Silumin |
| Controller type | Analog |
| Størrelse | 11.8 x 19.7 in. |
| Temperatur (metrisk) | Ambient to 300°C |
| Dybde (metrisk) | 360 mm |
| Højde (metrisk) | 130 mm |
| Vægt (metrisk) | 12 kg |
| Bredde (metrisk) | 520 mm |
| Watt | 1500 w |
| Elektriske krav | 230 V, 50/60 Hz, 1500 w |
| Vis mere |