Få mere at vide
Cole-Parmer™ Stuart™ Hot Plate, Ambient to 300°C, Silumin
Artikelnummer. 11446518
Skift visning
Controller type:
Analog
Højde (metrisk):
130 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Controller type Højde (metrisk) unitSize
11446518 Analog 130 mm Hver
1 options
Artikelnummer. 11446518 Leverandør Cole-Parmer™ Leverandørnr. 0480013
Shape: Rectangle; Size: 11.8 x 19.7 in.
Shape: Rectangle; Size: 11.8 x 19.7 in.
  • Durable alloy plate top.
  • Even and consistent heating.
  • Temperature controlled with an easy to use dial.
  • Fitted with a HOT warning light for temperatures over 50°C.
Tekniske data
Topplademateriale Silumin
Controller type Analog
Størrelse 11.8 x 19.7 in.
Temperatur (metrisk) Ambient to 300°C
Dybde (metrisk) 360 mm
Højde (metrisk) 130 mm
Vægt (metrisk) 12 kg
Bredde (metrisk) 520 mm
Watt 1500 w
Elektriske krav 230 V, 50/60 Hz, 1500 w
Frekvens 50/60 Hz
Model- SB500
Form Rectangle
Spænding 230 V
Type Hot Plate
Vise Analog
Dimensioner (L x B x H) 11.8 in. x 19.7 in.