Få mere at vide
Cole-Parmer™ Stuart™ HM250C model varmekappe
Artikelnummer. 12920161
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
250 ml
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Pakningsstørrelse
12920161 250 ml Hver
1 options
Artikelnummer. 12920161 Leverandør Cole-Parmer™ Leverandørnr. 1011263
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    7750.00 DKK
    5468.75 DKK / Pakke med 1
    Spare 2281.25 DKK
    29% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 17-12-2026
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 250 ml
Dybde (metrisk) 175 mm
Mål (D x B x H) Indvendig 175 x 175 x 150mm
Højde (metrisk) 150 mm
Spænding 230 V
Elektriske krav 230V, 50/60Hz, 200W
Model- HM250C
Materiale Aluminium
Form Rund
Watt 200w
Bredde (metrisk) 175mm
Produkttype Varmekappe
Temperatur (metrisk) 450 °C
Til brug med (applikation) Nødafbryder, som automatisk udløses i tilfælde af spild
Frekvens 50/60 Hz