Få mere at vide
Cole-Parmer™ Stuart™ HM2000C model varmekappe
Artikelnummer. 12950161
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
2000 ml
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk)
12950161 2000 ml
1 options
Artikelnummer. 12950161 Leverandør Cole-Parmer™ Leverandørnr. 1011262
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 2000 ml
Dybde (metrisk) 175 mm
Mål (D x B x H) Indvendig 175 x 175 x 170mm
Højde (metrisk) 150 mm
Spænding 230 V
Elektriske krav 230V, 50/60Hz, 100w
Model- HM2000C
Materiale Aluminium
Form Rund
Watt 360w
Bredde (metrisk) 175mm
Produkttype Varmekappe
Temperatur (metrisk) 450 °C
Til brug med (applikation) Nødafbryder, som automatisk udløses i tilfælde af spild
Frekvens 50/60 Hz