Få mere at vide
Cole-Parmer™ Stuart™ HM100C model varmekappe
Artikelnummer. 12910161
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
100 ml
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Pakningsstørrelse
12910161 100 ml Hver
1 options
Artikelnummer. 12910161 Leverandør Cole-Parmer™ Leverandørnr. 1011259
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 100 ml
Dybde (metrisk) 175 mm
Mål (D x B x H) Indvendig 175 x 175 x 170mm
Højde (metrisk) 150 mm
Spænding 230 V
Elektriske krav 230V, 50/60Hz, 100w
Model- HM100C
Materiale Aluminium
Form Rund
Watt 100w
Bredde (metrisk) 175mm
Produkttype Varmekappe
Temperatur (metrisk) 450 °C
Til brug med (applikation) Nødafbryder, som automatisk udløses i tilfælde af spild
Frekvens 50/60 Hz