Få mere at vide
Cole-Parmer™ Stuart™ Varmeblokindsats
Artikelnummer. 15193027
Skift visning
Rørstørrelse:
Medium
Større
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Rørstørrelse unitSize
15193027 Medium Hver
15113037 Større Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15193027 Leverandør Cole-Parmer™ Leverandørnr. 0480576
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Aluminium varmeblokke til blokvarmere
  • Den sikreste måde at opvarme rundbundede kolber på
  • Fleksibelt modulært system til en bred vifte af størrelser op til 500 ml
  • Design med lav brønd er perfekt til flerhalsede kolber
Specifications
Materiale Anodiseret aluminium
Type Blok
Inkluderer base SHB250BASE
Rørstørrelse Medium