Få mere at vide
Cole-Parmer™ Stuart™ Blokvarmeindsats
Artikelnummer. 12768998
Skift visning
Dimensioner (L x B x H):
95 x 75 x 50 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Dimensioner (L x B x H) unitSize
12768998 95 x 75 x 50 mm Hver
1 options
Artikelnummer. 12768998 Leverandør Cole-Parmer™ Leverandørnr. 3661053
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Brug disse blokke til en række forskellige applikationer. Stuart™ Anodiserede aluminiumsblokke kan bruges i enhver kombination.
  • Til brug med Stuart blokvarmere
  • Fremstillet af anodiseret aluminium
  • Separat hul rummer et termometer, hvis det ønskes
Tekniske data
Holder Kuvette/pipettekanaler
Materiale Anodiseret aluminium
Type Blok
Dimensioner (L x B x H) 95 x 75 x 50 mm