Få mere at vide
Cole-Parmer™ Stuart™ Varmeblokklemme
Beskrivelse
- Den sikreste måde at opvarme rundbundede kolber på
- Fleksibelt modulært system til en bred vifte af størrelser op til 500 ml
- Design med lav brønd er perfekt til flerhalsede kolber
Tekniske data
Tekniske data
| Type | Tilbehør, blokklemme |
| Inkluderer | klemme SHB250CLAMP |
| Rørstørrelse | Medium |