Få mere at vide
Cole-Parmer™ Stuart™ Varmebloksæt
Artikelnummer. 15183027
Skift visning
Størrelse:
1 x 25 ml, 50 ml, 100 ml
3 x 25 ml, 50 ml, 100 ml
3 x 250 ml
3 x 250 ml, 3 x 100 ml
4 x 500 ml
Pakningsstørrelse:
Hver
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse unitSize
15183027 3 x 250 ml Hver
15103225 4 x 500 ml Hver
15173027 3 x 250 ml, 3 x 100 ml Hver
15133027 1 x 25 ml, 50 ml, 100 ml Hver
15123027 3 x 25 ml, 50 ml, 100 ml Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 15183027 Leverandør Cole-Parmer™ Leverandørnr. 0480579
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Gør din eksisterende 6 x 6 tommer varmeplade til en varmekappe
  • Den sikreste måde at opvarme rundbundede kolber på
  • Fleksibelt modulært system til en bred vifte af størrelser op til 500 ml
  • Design med lav brønd er perfekt til flerhalsede kolber
Tekniske data
Til brug med (udstyr) Varmeplade eller Varmeplade under omrøring
Materiale Anodiseret aluminium
Antal steder 3
Type Varmeblok
Inkluderer Base med 3 x 250 ml indsatser
Størrelse 3 x 250 ml