Få mere at vide
Cole-Parmer™ Stuart™ Varmeblokindsatser
Artikelnummer. 15153027
Kapacitet (metrisk):
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
Størrelse:
Medium base
Små og mellemstore baser
Stor base
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 15153027
Brand: Cole-Parmer™ 0480574
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Tilbehør varmeblok til 100 mL rundbundede kolber til brug med Stuart™ SHB1000BASE og Stuart™ Undergrad kogeplade
  • Den sikreste måde at opvarme rundbundede kolber på
  • Fleksibelt modulært system til en bred vifte af størrelser op til 500 ml
  • Design med lav brønd er perfekt til flerhalsede kolber
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 100 ml
Holder 100 ml rør
Materiale Anodiseret aluminium
Antal steder 3
Type Blok
Mængde 3/Pk.
Størrelse Små og mellemstore baser