Få mere at vide
Cole-Parmer™ Stuart™ Varmeblokindsatser
Artikelnummer. 15143027
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
Størrelse:
Medium base
Små og mellemstore baser
Stor base
Pakningsstørrelse:
Hver
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Størrelse unitSize
15143027 50 ml Små og mellemstore baser Hver
15153027 100 ml Små og mellemstore baser Hver
15103037 250 ml Medium base Hver
15123037 50 ml Stor base Hver
15325618 100 ml Stor base Hver
15133037 250 ml Stor base Hver
15123235 500 ml Stor base Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Artikelnummer. 15143027 Leverandør Cole-Parmer™ Leverandørnr. 0480597
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Tilbehør varmeblok til 100 mL rundbundede kolber til brug med Stuart™ SHB1000BASE og Stuart™ Undergrad kogeplade
  • Den sikreste måde at opvarme rundbundede kolber på
  • Fleksibelt modulært system til en bred vifte af størrelser op til 500 ml
  • Design med lav brønd er perfekt til flerhalsede kolber
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 50 ml
Holder 50 ml rør
Materiale Anodiseret aluminium
Antal steder 3
Type Blok
Mængde 3/Pk.
Størrelse Små og mellemstore baser