Få mere at vide
Cole-Parmer™ Stuart™ Varmeblokindsatser
Tilbehør varmeblok til 100 mL rundbundede kolber til brug med Stuart™ SHB1000BASE og Stuart™ Undergrad kogeplade
Brand: Cole-Parmer™ 04805-77
Denne vare kan ikke returneres.
Se returpolitik
Beskrivelse
- Den sikreste måde at opvarme rundbundede kolber på
- Fleksibelt modulært system til en bred vifte af størrelser op til 500 ml
- Design med lav brønd er perfekt til flerhalsede kolber
Tekniske data
250 mL | |
Blok | |
1/stk. | |
Større |
Anodiseret aluminium | |
base SHB250BASE | |
Stor base |
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Cole-Parmer™ Stuart™ Varmeblokindsatser > Stor base, 250 ml, 1/EA
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion