Få mere at vide
Cole-Parmer™ Stuart™ Varmeblokindsatser
Kapacitet (metrisk):
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
Størrelse:
Medium base
Små og mellemstore baser
Stor base
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Den sikreste måde at opvarme rundbundede kolber på
- Fleksibelt modulært system til en bred vifte af størrelser op til 500 ml
- Design med lav brønd er perfekt til flerhalsede kolber
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 500 mL |
| Type | Blok |
| Mængde | 1/stk. |
| Størrelse | Stor base |