Få mere at vide
Cole-Parmer™ Stuart™ Varmeblokindsatser
Tilbehør varmeblok til 100 mL rundbundede kolber til brug med Stuart™ SHB1000BASE og Stuart™ Undergrad kogeplade
Brand:  Cole-Parmer™ 04805-89
 Se flere versioner af dette produkt
Produktkode 15123037
  • 1575.00 DKK / Hver
Kun null tilbage
Forventet forsendelse: 01-10-2025
Tilføj til indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Beskrivelse
Beskrivelse
  • Den sikreste måde at opvarme rundbundede kolber på
  • Fleksibelt modulært system til en bred vifte af størrelser op til 500 ml
  • Design med lav brønd er perfekt til flerhalsede kolber
Tekniske data
Tekniske data
50 mL
Anodiseret aluminium
1/stk.
SHB1000BASE
Blok
Stor base
Produktforslag
Produktforslag
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Certifikater
Kampagner
Kampagner
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Cole-Parmer™ Stuart™ Varmeblokindsatser > Stor base, 50 ml, 1/EA