Få mere at vide
Cole-Parmer™ Stuart™ Håndholdt Homogenisator
Artikelnummer. 15596629
Skift visning
Stiktype:
Britisk stik
EU-stik
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Stiktype unitSize
15596629 EU-stik Hver
13100703 Britisk stik Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15596629 Leverandør Cole-Parmer™ Leverandørnr. 0472002
Kraftig, variabel hastighed, homogenisator. Stuart™ Håndholdt Homogenizer har en højhastighedsmotor med højt drejningsmoment, der gør den ideel til de fleste homogeniseringsanvendelser.
  • Ergonomisk design.
  • Variabel motorhastighed 5.000 til 35.000 rpm.
  • Behandlingsområde fra 0,03 ml-100 ml.
  • Kan bruges med robuste engangsprober i polycarbonat eller sonder i rustfrit stål.
Tekniske data
Produkttype Homogenisator
Hastighed 5000 til 35.000 rpm
Spænding 220/240 V
Elektriske krav 220/240 V, 50 Hz
Hertz 50 Hz
Watt 125 W
Lydstyrkeområde (metrisk) 0,03 til 100 ml
Højde (metrisk) 160 mm
Bredde (metrisk) 55 mm
Stiktype EU-stik
Vægt (metrisk) 0.5 kg