Få mere at vide
Techne™ Halvskørt 96-brønds PCR-plade
Artikelnummer. 13068523
Farve:
Klar
Pakningsstørrelse:
Pakke med 25
Artikelnummer. 13068523
Brand: Techne™ 1621032
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Halvskørtede PCR-plader kan være nemmere at indsætte og udtrække end fuldt skørtede plader og er ideelle til brug i automatiseret håndtering eller robotinstrumenter.
  • Halvskørt
  • Lav profil
  • Klar
  • Ideel til automatisering eller robotbrug
  • 96-brønde
Tekniske data
Format Standard
Array 8 x 12
Farve Klar
Produkttype 96-brønds PCR-plade
Nederdel stil Halv
Antal Wells 96
nr. pr. pakke 25
Profil Low (Lav)
Mængde 25 Pk.