Få mere at vide
Cole-Parmer™ WS-100 serien Stuart™ Vand Stille
Artikelnummer. 12068990
Skift visning
Spænding:
220 V
240 V
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Spænding Pakningsstørrelse
12068990 220 V -
13145990 240 V Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 12068990 Leverandør Cole-Parmer™ Leverandørnr. 9929506
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    14785.00 DKK
    10954.33 DKK / Pakke med 1
    Spare 3830.67 DKK
    25% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-11-2026
Spar penge, mens du bevarer høj ydeevne med denne WS-100-serie Stuart Vand Stille.
  • To uafhængige termostater forhindrer overophedning.
  • Har et robust metalstativ til enten væg- eller bænkmontering.
  • Betjenes direkte fra postevand.
  • Denne grundlæggende økonomiske vanddiller er perfekt til almindelige laboratorie- og undervisningsdestillationer.
  • Borosilikatglaskedel og kondensator giver destillat af højeste renhed.
  • Det unikke kondensatordesign sikrer, at de destillerede vanddråber forbliver i kontakt med kølespiralen i en længere periode for maksimal energioverførsel og øjeblikkelig koldt destilleret vand.
  • Kondensator med gevindforbindelser og plast 3/8 tommer. ID-slangemodhagefittings muliggør hurtigt og sikkert slangeskift uden at bekymre dig om at bryde glasset.
  • Afkalk nemt uden at skille glasset ad med den indbyggede syretilsætningstragt og spildevandsafløb.
  • Langtidsforkromet metalvarmer er beskyttet af to sikkerhedstermostater.
Tekniske data
Produkttype Merit Water Still
Output flowhastighed 4 L/hr.
Elektriske krav 220/240 V 50/60 Hz 3 kW
Frekvens 50/60 Hz
Fase 1
Spænding 220 V
Indløbsvandtemperatur (metrisk) 25 °C til 35 °C
Model- W4000/EURO
Dybde (engelsk) 5,9 tommer
Dybde (metrisk) 150 mm
Højde (engelsk) 17,7 tommer
Højde (metrisk) 450 mm
Bredde (engelsk) 19,7 tommer
Bredde (metrisk) 500 mm