Få mere at vide
Cole-Parmer™ HI-200 Series Hybridization Incubator Accessories, Tube
Artikelnummer. p-8012897
Længde (metrisk):
200 mm
205 mm
Lukketype:
Ikke inkluderet
Påskruede endehætter
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 4
Artikelnummer. 12142080
Brand: Cole-Parmer™ 3945517
Dette glas HI-200 Series Hybridization Incubator Tube har et lavt sondevolumen, selv med store glasrør. Rotationen og designet sikrer, at volumener så lave som 5 ml kan bruges og genvindes.
  • Rør og andet tilbehør kan placeres på samme tid til flere formål.
  • Unikke slids-in rør; med rørrotationshastighed på 0 til 20 rpm, kontrollerbar, så den passer til din applikation.
  • Radioaktiv sikker; beskyttende kappe og ikke-dryprørdesign minimerer risikoen for brugeren.
  • Fremstillet af tykt, slidstærkt borosilikatglas.
  • Nem hældning - drypfri, sikker og praktisk.
  • Tætningsring - O-rings forseglede endehætter sikrer ingen lækage.
  • Flugtgevind på skruelåg - nem åbning uden vakuumproblemer.
Tekniske data
Diameter (metrisk) Udvendig 32 mm
Inkluderer Skru endehætten på
Længde (engelsk) 8,1 tommer
Emballage 4 Pakke
Lukketype Påskruede endehætter
Længde (metrisk) 205 mm
Materiale Borosilikatglas
Produkttype Hybridiseringsrør