Få mere at vide
Cole-Parmer™ HI-200 Series Hybridization Incubator Accessories, Tube
Artikelnummer. 12093765
Skift visning
Længde (metrisk):
200 mm
205 mm
Lukketype:
Ikke inkluderet
Påskruede endehætter
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 4
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Længde (metrisk) Lukketype Pakningsstørrelse
12093765 200 mm Ikke inkluderet Hver
12142080 205 mm Påskruede endehætter Pakke med 4
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 12093765 Leverandør Cole-Parmer™ Leverandørnr. 3945510
Forventet forsendelse: 15-12-2026
Dette glas HI-200 Series Hybridization Incubator Tube har et lavt sondevolumen, selv med store glasrør. Rotationen og designet sikrer, at volumener så lave som 5 ml kan bruges og genvindes.
  • Rør og andet tilbehør kan placeres på samme tid til flere formål.
  • Unikke slids-in rør; med rørrotationshastighed på 0 til 20 rpm, kontrollerbar, så den passer til din applikation.
  • Radioaktiv sikker; beskyttende kappe og ikke-dryprørdesign minimerer risikoen for brugeren.
  • Fremstillet af tykt, slidstærkt borosilikatglas.
  • Nem hældning - drypfri, sikker og praktisk.
  • Tætningsring - O-rings forseglede endehætter sikrer ingen lækage.
  • Flugtgevind på skruelåg - nem åbning uden vakuumproblemer.
Tekniske data
Diameter (metrisk) Udvendig 80 mm
Længde (engelsk) 7,9 tommer
Emballage 1 hv.
Lukketype Ikke inkluderet
Længde (metrisk) 200 mm
Materiale Borosilikatglas
Produkttype Hybridiseringsrør