Få mere at vide
Cole-Parmer™ Geleringstimer i GT-200-serien
Artikelnummer. p-8012895
Inkrementer:
1 min.
6 sek.
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11503839
Brand: Cole-Parmer™ 9893043
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Mål geleringstiden for klæbemidler og harpikser for kvalitetskontrol med denne geleringstimer i GT-200-serien.
  • Stopper automatisk, når der opstår geldannelse
  • Hørbare og visuelle alarmer advarer dig ved geleringspunktet
  • Brugervenlige trykknapper med stort LED-display
  • Stempler i rustfrit stål kan fjernes for nem rengøring
Geleringstiden er overgangen fra væske til fast stof under polymerisering. Testen kræver ca. 100 ml prøve i en beholder, der er >1-1/2 in. (38 mm) i diameter. Når målingen er startet, bevæger stemplet sig op og ned. Efter gelering stoppes stemplet, hvilket standser timeren og udløser de akustiske og visuelle alarmer. Det lysstærke LED digitale display viser tiden til nærmeste minut eller tiendedel af et minut.
Stativ og klemme sælges separat.
Tekniske data
Produkttype Geleringstimer
Tidsområde 9.999 min.
Alarmer Hørbar/synlig
Nøjagtighed ±2 %
Opløsning 1 min.
Vise LED
Inkrementer 1 min.
Farve Hvid
Dimensioner (L x B x H) 94 x 69 x 119 mm
Længde (engelsk) 3,7 tommer
Længde (metrisk) 94 mm
Højde (engelsk) 4,7 tommer
Højde (metrisk) 119 mm