Få mere at vide
Cole-Parmer™ Geleringstimer i GT-200-serien
Beskrivelse
- Stopper automatisk, når der opstår geldannelse
- Hørbare og visuelle alarmer advarer dig ved geleringspunktet
- Brugervenlige trykknapper med stort LED-display
- Stempler i rustfrit stål kan fjernes for nem rengøring
Geleringstiden er overgangen fra væske til fast stof under polymerisering. Testen kræver ca. 100 ml prøve i en beholder, der er >1-1/2 in. (38 mm) i diameter. Når målingen er startet, bevæger stemplet sig op og ned. Efter gelering stoppes stemplet, hvilket standser timeren og udløser de akustiske og visuelle alarmer. Det lysstærke LED digitale display viser tiden til nærmeste minut eller tiendedel af et minut.
Stativ og klemme sælges separat.
Specifications
Specifications
| Produkttype | Geleringstimer |
| Tidsområde | 9.999 min. |
| Alarmer | Hørbar/synlig |
| Nøjagtighed | ±2 % |
| Opløsning | 1 min. |
| Vise | LED |
| Inkrementer | 1 min. |
| Farve | Hvid |
| Dimensioner (L x B x H) | 94 x 69 x 119 mm |
| Længde (engelsk) | 3,7 tommer |
| Show More |