Få mere at vide
Cole-Parmer™ Stuart™ Fladt låg
Til brug med (udstyr):
12L bad
18 og 26L bad
48L bad
8L bad
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
Låg, bakker, temperatursonder og andet tilbehør til dit bad.
Fremstillet af rustfrit stål og tilgængelig til at passe til 8 L-bade for at hjælpe med at forhindre fordampningstab.
Tekniske data
Tekniske data
| Til brug med (udstyr) | 12L bad |