Få mere at vide
Cole-Parmer™ Stuart™ Fladt låg
Artikelnummer. 12707969
Til brug med (udstyr):
12L bad
18 og 26L bad
48L bad
8L bad
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 12707969
Brand: Cole-Parmer™ 1212288
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Forbedre ydeevnen af din Techne bade og cirkulationspumper
  • Låg, bakker, temperatursonder og andet tilbehør til dit bad.
  • Fremstillet af rustfrit stål og tilgængelig til at passe til 8 L-bade for at hjælpe med at forhindre fordampningstab.
Tekniske data
Til brug med (udstyr) 8L bad