Få mere at vide
Cole-Parmer™ HT-200 Series Jordet varmetape
Artikelnummer. 11562734
Skift visning
Dimensioner (L x B):
91 x 25 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Dimensioner (L x B) Pakningsstørrelse
11562734 91 x 25 mm Hver
1 options
Artikelnummer. 11562734 Leverandør Cole-Parmer™ Leverandørnr. 3622002
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3240.00 DKK
    2658.19 DKK / Pakke med 1
    Spare 581.81 DKK
    17% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 25-11-2026
Fleksible varmelegemer —passer til metalrør og glasvarer.
  • Maksimal elementtemperatur på 842 °F (450 °C)
  • Flettet jordledning under den ydre kappe
  • Cirka 25 mm bred
De fleksible glasfibervarmebånd er ideelle til opvarmning af søjler, rør, ventiler og overførselsledninger, hvor applikationer skal overholdes. Varmeelementet og flettet jordtråd er viklet på en glasfiberkerne og dækket af flettet glasfiber ydermanchet. Tape er ikke vandafvisende; kun til brug under tørre forhold. Tape leveres med 3,5 tommer. (9 cm) isolerede uopvarmede fleksible ledninger i hver ende. Advarsel: Varmebånd bør ikke overlappes og kræver brug af en temperatur- eller effektregulator, der sælges separat.
Tekniske data
Dimensioner (L x B) 91 x 25 mm
Til brug med Metalrør, glasvarer, søjler, ventiler, overførselsledninger
Længde (metrisk) 91 mm
Spænding 230 V
Længde (engelsk) 3,6 tommer
Model- HT95503
Materiale Glasfiber
Strømforsyningsdetaljer 230 V, 50 Hz, 150 W
Watt 150 W
Produkttype Varmebånd
Temperatur (metrisk) 450 °C
Temperatur (engelsk) 842 °F
Frekvens 50 Hz