Få mere at vide
Cole-Parmer™ BH-200-serien Stuart Tør blokvarmer
Artikelnummer. 12087204
Skift visning
Controller type:
Analog
Digital
Dual Control Digital
Antal blokke:
2
3
Temperaturområde (metrisk):
50 °C til 200 °C
Omgivende +8° til 130 °C
Omgivende +8° til 200 °C
Pakningsstørrelse:
Hver
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Controller type Antal blokke Temperaturområde (metrisk) unitSize
12087204 Analog 2 Omgivende +8° til 130 °C Hver
11476568 Digital 2 Omgivende +8° til 130 °C Hver
12097204 Digital 3 Omgivende +8° til 130 °C Hver
11486568 Digital 2 Omgivende +8° til 200 °C Hver
11496568 Digital 3 Omgivende +8° til 200 °C Hver
11406578 Dual Control Digital 2 Omgivende +8° til 130 °C Hver
11920925 Dual Control Digital 2 50 °C til 200 °C Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Artikelnummer. 12087204 Leverandør Cole-Parmer™ Leverandørnr. 3661001
BH-200-serien Stuart Dry Block Heater giver præcis opvarmning af rør og mikroplader.
  • Varmt advarselslys indikerer, når bloktemperaturen er over 50 °C
Tørre blokvarmere er designet til præcis opvarmning af reagensglas, mikrocentrifugerør, kuvetter og mikrotiterplader. Den store termiske masse af aluminiumsblokkene giver en meget nøjagtig og stabil temperaturstyring. ''antal blokke accepteret'' angiver antallet af enkelt-bredde blokke, der accepteres af hvert varmelegeme. Et varmelegeme, der accepterer to enkelt-bredde blokke, vil også acceptere en dobbelt-bredde blok.
Tekniske data
Controller type Analog
Oversigt Robust konstruktion med enkel analog indstilling af temperatur.
Til brug med (udstyr) Analog blokvarmer
Holder Varmeblokke
Materiale Metal
Antal steder 2
Stiktype USA
Temperaturområde (metrisk) Omgivende +8° til 130 °C
Type Tør badblok
Opvarmningstid 100 °C in< 12 min.
Antal blokke 2
Temperaturstabilitet Ved 37 °C± 0,1 °C
Temperaturensartethed Indenfor blok ved 37 °C± 0,1 °C; inden for blok ved 130 °C± 1 °C
Bredde (engelsk) 9,3''
Bredde (metrisk) 235 mm
Højde (engelsk) 4,5 tommer.
Højde (metrisk) 115 mm
Dybde (engelsk) 11''
Dybde (metrisk) 280 mm
Vægt (metrisk) 2.1 kg
Spænding 230 V
Watt 300 W
Frekvens 50 Hz