Få mere at vide
Cole-Parmer™ BH-200-serien Stuart Tør blokvarmer
Artikelnummer. 11496568
Controller type:
Analog
Digital
Dual Control Digital
Antal blokke:
2
3
Temperaturområde (metrisk):
50 °C til 200 °C
Omgivende +8° til 130 °C
Omgivende +8° til 200 °C
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11496568
Brand: Cole-Parmer™ 3661023
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
BH-200-serien Stuart Dry Block Heater giver præcis opvarmning af rør og mikroplader.
  • Varmt advarselslys indikerer, når bloktemperaturen er over 50 °C
Tørre blokvarmere er designet til præcis opvarmning af reagensglas, mikrocentrifugerør, kuvetter og mikrotiterplader. Den store termiske masse af aluminiumsblokkene giver en meget nøjagtig og stabil temperaturstyring. ''antal blokke accepteret'' angiver antallet af enkelt-bredde blokke, der accepteres af hvert varmelegeme. Et varmelegeme, der accepterer to enkelt-bredde blokke, vil også acceptere en dobbelt-bredde blok.
Tekniske data
Controller type Digital
Holder Varmeblokke
Materiale Metal
Antal steder 3
Stiktype Storbritannien
Temperaturområde (metrisk) Omgivende +8° til 200 °C
Type Tør badblok
Antal blokke 3
Temperaturstabilitet Ved 37 °C± 0,1 °C
Temperaturensartethed Indenfor blok ved 37 °C± 0,1 °C; inden for blok ved 130 °C± 1 °C
Bredde (engelsk) 12,2 tommer
Bredde (metrisk) 310 mm
Højde (engelsk) 4,5 tommer.
Højde (metrisk) 115 mm
Dybde (engelsk) 11''
Dybde (metrisk) 280 mm
Vægt (metrisk) 3.2 kg
Spænding 230 V
Watt 450 W
Frekvens 50 Hz